Merck
D131202
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3