Merck
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonim(y):
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9F3N2O2
Masa cząsteczkowa:
222.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)