CLS9944516X
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 19.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
Wybierz wielkość
730,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
730,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
bulk packed
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-16X
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
pojemność
19.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)