CLS982613
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 13 mm × 100 mm
Synonim(y):
Corning® 9826
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
rozmiar gwintu
13-415
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 144 ea
case of 288
producent / nazwa handlowa
Corning 9826-13
śr. zewn. × dł.
13 mm × 100 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)