Kluczowe dokumenty
CLS982525X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 25 mm × 200 mm
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Produkt CLS982525X nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
rozmiar gwintu
24-410
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 144
pack of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 9825-25X
śr. zewn. × dł.
25 mm × 200 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
These Pyrex culture tubes are supplied with deep-form 18-415 GPI threaded phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. Caps are fabricated from a special formula resistant to the effects of high temperatures and steam in autoclaving and are provided with a white rubber liner. The white enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)