Kluczowe dokumenty
CLS834040
Pyrex® - wytrzymała, wylewana probówka wirówkowa z krótkim stożkowym dnem
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
Synonim(y):
1240 8340
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
conical bottom tube (Short)
opakowanie
case of 12
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 8340-40
śr. zewn. × dł.
29 mm × 118 mm
pojemność
40 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)