CLS830050
Probówka z podziałką Pyrex® z wylewem
capacity 50 mL
Synonim(y):
1240 8300
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
conical bottom tube (Short)
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8300-50
dostępność
not available in EU
śr. zewn. × dł.
29 mm × 118 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Short-conical bottom. White enamel scale has 0.5 mL graduations from 0 to 10 mL and 1 mL graduations from 10 to 50 mL.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)