Kluczowe dokumenty
CLS708710
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 10.0 mL
Synonim(y):
Corning® 7087
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Produkt CLS708710 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7087-10
zakres pomiaru podziałki i dokładności
0-9.5 mL, accuracy: 0.1 mL
zakres pomiaru objętości
10.0 mL
śr. zewn. × dł.
10 mm × 350 mm
pojemność
10 mL
rozmiar końcówki
, Wide
Opis ogólny
Duży otwór końcówki umożliwia szybsze pobieranie i podawanie zawiesin i lepkich materiałów. Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle. Dwa wąskie paski lub jeden szeroki pasek u góry wskazują, że pipeta jest skalibrowana "Do podania" całkowitej pojemności po wydmuchaniu ostatniej kropli.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)