Kluczowe dokumenty
CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
Synonim(y):
ETERNA, Pipety, Pipety z podziałką, SILBERBRAND
Wybierz wielkość
720 EA
2110,00 zł
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
720 EA
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 120 ea
case of 720 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7079-10N
zakres pomiaru objętości
10.0 mL
pojemność
10 mL
rozmiar końcówki
, Narrow
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe pipety szklane 1550 są skalibrowane "do podawania" (TD) z wydmuchem.
  • Długie, smukłe, stożkowe końcówki pipet przyspieszają i ułatwiają pipetowanie.
  • Wszystkie pipety mają ujemne podziałki i polerowane ogniowo końcówki zapewniające równomierny przepływ bez zadziorów.
  • Niesterylne, niepodłączone i pakowane luzem.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)