Merck
CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
Synonim(y):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1 ea
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 6942-17L
dostępność
not available in EU (Not available in EU countries)
śr. zewn. × wys.
305 mm × 305 mm
śr. wewn. szyjki butelki
305 mm
pojemność
17.0 L
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.