CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
Synonim(y):
mieszadła
Wybierz wielkość
4190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4190,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 6796-220
dostępność
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
zakres pomiaru temperatury
77-1022 °F
szer. × dł. × śr.
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
płytka szer. × dł.
4 in. × 5 in.
kolor
none
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)