Kluczowe dokumenty
CLS65640200
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 200 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS65640200 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
13
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 65640-200
tol. measuring range
0.10 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
Przestroga
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)