Kluczowe dokumenty
CLS640260
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex jointed stopper, PTFE stopcock
Synonim(y):
Corning® 6402
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Aby zapytać o ten produkt CLS640260, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
rozmiar kurka
2
rozmiar zatyczki
16
producent / nazwa handlowa
Corning 6402-60
trzon śr. zewn. × dł.
10 mm × 65 mm
Inne uwagi
Designed so that only PTFE and borosilicate glass are in contact with liquids or gases. Two sealing mechanisms are utilized. First, the tip of the PTFE body is "threaded down" into a glass seat. Second, an adjustable gland seal within PTFE body prevents leakage through the cap. No lubrication, O-rings, or retaining clips required.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)