CLS63024250
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 63024
About This Item
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 63024-250
tol. measuring range
1.4 mL
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Calibrated "to deliver"
- Single metric scale
- Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
- Autoclavable (121 °C)
- Resistant to thermal shock
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)