Kluczowe dokumenty
CLS51001L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS51001L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Połączenie
joint stopper11
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 50 mL
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5100-1L
zakres pomiaru objętości
250-1,000 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z szerokim otworem Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
  • Kolby mają trwałą, białą, emaliowaną podziałkę wskazującą przybliżoną pojemność i bardzo duże miejsce do oznaczania.
  • Posiadają wytrzymałą obręcz.
  • Idealne do użytku jako kolby do miareczkowania.
Heavy-duty rim. Especially recommended as a titration flask.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)