Kluczowe dokumenty
CLS49802L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS49802L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 200 mL
opakowanie
pack of 1
case of 8
producent / nazwa handlowa
Corning 4980-2L
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru objętości
600-1,800 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Inne uwagi
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)