Kluczowe dokumenty
CLS49801L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS49801L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper9
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 50 mL
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4980-1L
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru objętości
250-1,000 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z wąską podziałką Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
  • Kolby mają trwałą podziałkę pokrytą białą emalią i bardzo duże miejsce do oznaczania.
  • Charakteryzują się ulepszonym, wytrzymałym wykończeniem górnym.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)