Kluczowe dokumenty
CLS4960250
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS4960250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 4960-250
pojemność
250 mL
rozmiar szyjki
(3)
Opis ogólny
Z przegubami na całej długości.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)