Kluczowe dokumenty
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Synonim(y):
Corning® 4422
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Produkt CLS44222XL nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
flat bottom flask
narrow-mouth neck
rozmiar zatyczki
6.5
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4422-2XL
pojemność
2500 mL
Opis ogólny
Ta wąska kolba jest przeznaczona do hodowli organizmów wymagających dużego stosunku powierzchni do objętości. Średnica zewnętrzna szyjki wynosi 38 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)