Kluczowe dokumenty
CLS4320C250
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, Corning® 4320C
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4320C-250
pojemność
250 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)