Kluczowe dokumenty
CLS31770125EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 170-220 μm
Synonim(y):
Corning® 31770
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 31770-125EC
pojemność
125 mL
śr. × wys.
38 mm × 248 mm
wielkość porów
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
Opis ogólny
Cylinder o średnicy 12 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)