Kluczowe dokumenty
CLS304625
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3046
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3046-25
tol. measuring range
0.3 mL
pojemność
25 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)