CLS302510
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 10 mL
Synonim(y):
Corning® 3025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)