CLS302425
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3024
About This Item
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3024-25
tol. measuring range
0.3 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)