Kluczowe dokumenty
CLS3002250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 3002
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Produkt CLS3002250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3002-250
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "aby zawierać".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)