CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
biureta, biureta laboratoryjna, biurety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2116-50
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)