CLS1500125
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL, stopper joint: 19
Synonim(y):
butelka do przechowywania, plastikowa butelka, plastikowe butelki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Połączenie
joint: stopper19
Właściwości
cap
opakowanie
case of 48 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500-125
śr. wewn. szyjki butelki
~31 mm
pojemność
125 mL
śr. × wys.
75 mm × 107.5 mm
dopasowywanie
45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Butelka na odczynniki1240 z wąskim otworem i korkiem Pyrex® ST jest wykonana ze szkła borokrzemowego typu I klasy A o niskiej rozszerzalności.
- Wytrzymuje wielokrotne standardowe cykle autoklawowania w temperaturze 121°C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut.
- Pojemność - 125 ml.
- Wymiary produktu - 57 mm średnicy zewnętrznej x 108 mm wysokości (bez korka).
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)