Merck
CDS022708
Sigma-Aldrich
6-Oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O3
Masa cząsteczkowa:
140.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC(C1=CC(NN=C1)=O)=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-1-3(5(9)10)2-6-7-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
PSMIHCDKMNXTAY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)