Merck
CDS022484
Sigma-Aldrich
(R)-3-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propionic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21NO6
Masa cząsteczkowa:
431.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC([C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=C5OCOC5=C4)=O
InChI
1S/C25H21NO6/c27-24(28)21(11-15-9-10-22-23(12-15)32-14-31-22)26-25(29)30-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-10,12,20-21H,11,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t21-/m1/s1
Klucz InChI
DBRIPJFWEWCYMW-OAQYLSRUSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)