Merck
CDS021747
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-tetrahydro-pyran-4-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1(C)CC(C([H])=O)CCO1
InChI
1S/C8H14O2/c1-8(2)5-7(6-9)3-4-10-8/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
LQCOXFCJGIILHS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)