Merck
CBR01301
Sigma-Aldrich
(3,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyridazin-4-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
OC(=O)CC1=CC(=O)NNC1=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c9-4-1-3(2-5(10)11)6(12)8-7-4/h1H,2H2,(H,7,9)(H,8,12)(H,10,11)
Klucz InChI
MIXPCRZDRIRXJD-UHFFFAOYSA-N