Kluczowe dokumenty
CAR-215
Sigma-Aldrich
Cardiolipin Liposomes
PC:CL (2:98 molar ratio 10mM)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
2 mol % L-alpha-phosphatidylcholine (PC)
98 mol % Cardiolipin (CL)
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej.
Kardiolipina (CL) jest unikalnym fosfolipidem o interesujących właściwościach chemicznych i ultrastrukturalnych. Jest to wysoce kwaśny dimer fosfatydyloglicerolu (PG) i kwasu fosfatydowego (PA) zawierający cztery łańcuchy acylowe, trzy glicerole i dwie fosforanowe grupy zasadowe. Ze względu na deprotonację jednej z tych grup fosforanowych, kardiolipina jest ujemnie naładowana w fizjologicznym pH.
Kardiolipina (CL) jest znana jako fosfolipid specyficzny dla mitochondriów i jest ściśle związana z mitochondrialnymi procesami bioenergetycznymi. Odgrywa ona funkcjonalną rolę w stabilności i dynamice błony mitochondrialnej, ponieważ wchodzi w interakcje z wieloma nośnikami metabolitów, enzymami i białkami wewnętrznej błony mitochondrialnej. Szeroko zakrojone badania nad efektami farmakologicznymi, toksykologicznymi i terapeutycznymi wykazały, że włączenie doksorubicyny do liposomów kardiolipinowych poprawiło aktywność przeciwnowotworową. Doniesiono, że liposomy zawierające kardiolipinę mają niższą kardiotoksyczność związaną z doksorubicyną poprzez zmianę farmakokinetyki i dystrybucji leku w tkankach.
Kardiolipina jest ujemnie naładowanym lipidem i zapewnia dwa rodzaje możliwości wiązania: wiązanie na powierzchni i enkapsulację głęboko w błonie. Nasz katalog lipidów kardiolipinowych zawiera wiele różnych rodzajów nasyconych i nienasyconych liposomów na bazie kardiolipiny, wykonanych od 0,5% do 100% kardiolipiny.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)