Kluczowe dokumenty
CAD7909
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 14G, L × diam. 3 in. × 4 mm , ball
Wybierz wielkość
12 EA
4910,00 zł
4910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
4910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
4910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
14G
opakowanie
pkg of 12 ea
dł. × śr.
3 in. × 4 mm , ball
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Stały kształt z rurki ze stali nierdzewnej
  • Kulki ze stali nierdzewnej
  • Możliwość czyszczenia i ponownego użycia w razie potrzeby
  • Niesterylne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)