CAD5014
Micro-Mate® interchangeable hypodermic syringes
capacity 5 mL, tip style, needle-lock Luer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
Właściwości
graduated 0.2 mL
tip style needle-lock Luer
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 5014
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Interchangeable syringes are manufactured to ensure the perfect mating of barrels and plungers. Any Micro-Mate® interchangeable syringe of a particular size will fit any Micro-Mate® interchangeable barrel of that same size.
Due to the close fit between the plunger and the barrel, the slightest amount of dust or grit will scratch the smooth surfaces of the syringe.
Store the clean dry syringe assembled; this prevents any dust collecting on the plunger.
Characteristics:
Due to the close fit between the plunger and the barrel, the slightest amount of dust or grit will scratch the smooth surfaces of the syringe.
Store the clean dry syringe assembled; this prevents any dust collecting on the plunger.
Characteristics:
- All are made from borosilicate glass; metal parts are chrome-plated brass. Syringes have male fittings
- Thermal shock and corrosion resistant
- Flat on two sides to prevent syringe rolling
- Precision shrinking ensures leakproof fit
- Graduations permanently fused into glass affording lifetime legibility
- Colored plunger ends, fused around bottom beveled rim of plunger, facilitate volume measurement
Inne uwagi
Dostępne są trzy rodzaje końcówek:
Needle-lock Luer - końcówki zamontowane na ciężkich szklanych podstawach, aby zapewnić większą wytrzymałość niż końcówki szklane Luer. Wszystkie igły Luer blokują się w końcówkach z blokadą igłową za pomocą łatwego przekręcenia.
Metal Luer - posiadają wszystkie te same cechy, co końcówki z blokadą igłową, z wyjątkiem specjalnego urządzenia blokującego. Pasują do wszystkich igieł Luer i innych żeńskich złączy Luer.
Glass Luer - Końcówki mają wzmocnione szklane podstawy, aby zapewnić wytrzymałość i zminimalizować pękanie; ścięte końce, aby zmniejszyć odpryski.
Needle-lock Luer - końcówki zamontowane na ciężkich szklanych podstawach, aby zapewnić większą wytrzymałość niż końcówki szklane Luer. Wszystkie igły Luer blokują się w końcówkach z blokadą igłową za pomocą łatwego przekręcenia.
Metal Luer - posiadają wszystkie te same cechy, co końcówki z blokadą igłową, z wyjątkiem specjalnego urządzenia blokującego. Pasują do wszystkich igieł Luer i innych żeńskich złączy Luer.
Glass Luer - Końcówki mają wzmocnione szklane podstawy, aby zapewnić wytrzymałość i zminimalizować pękanie; ścięte końce, aby zmniejszyć odpryski.
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)