Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
206-638-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H]C12CCC3C4CCC([C@@H](C)CCCC(C)C)C4(C)CCC3C1(C)CCC(O)C2
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-NWKZBHTNSA-N
General description
Coprostan-3-ol is a cholesterol derivative that can be prepared from 5β-cholestan-3-one via reduction.
Application
Coprostan-3-ol can be used as an internal standard:
- For the determination of total amounts of cholesterol and 7-dehydrocholesterol reductase by GC-MS.
- For GC-MS estimation of EpHβA (16-hydroxy-β-amyrin) content of leaves expressing SAD1 and CYP51H10 genes with a green fluorescent protein.
It has been used as an internal standard for the determination of total amounts of cholesterol and 7-dehydrocholesterol reductase by GC/MS.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 97% | description ≥95% | description Avanti Research™ - A Croda Brand 700140P, powder |
| assay ≥98% | assay 97% | assay ≥95% | assay >99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form - | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?