Przejdź do
C73303
2-Methylbenzyl chloride
99%
Synonim(y):
α-Chloro-o-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-013-8
Beilstein/REAXYS Number:
386016
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7340026630B83401
description
99%
description
98%
description
≥99.0%
description
98%
assay
99%
assay
98%
assay
≥99.0%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
refractive index
n20/D 1.524
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)