Merck
C64207
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COC3H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5718 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Klucz InChI
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3