About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
100 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
Klucz InChI
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?