Merck
C58150
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitroaniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-1-chloro-4-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Beilstein:
2208878
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
powder
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
Klucz InChI
KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessica L Wojtaszek et al.
Cell, 178(1), 152-159 (2019-06-11)
Intrinsic and acquired drug resistance and induction of secondary malignancies limit successful chemotherapy. Because mutagenic translesion synthesis (TLS) contributes to chemoresistance as well as treatment-induced mutations, targeting TLS is an attractive avenue for improving chemotherapeutics. However, development of small molecules with
Tien D Ho et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 217-228 (2014-08-26)
Ionic liquids (ILs) were used as a new class of diluents for the analysis of two classes of genotoxic impurities (GTIs), namely, alkyl/aryl halides and nitro-aromatics, in small molecule drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC) coupled with electron capture