Merck
65990
(±)-2-Methyl-1-butanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
sec-Butyl carbinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-289-9
Beilstein/REAXYS Number:
1839383
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.411
bp
126-129 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
108.5 °F - closed cup
flash_point_c
42.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)