Merck
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2