Merck
190705
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate
94%
Synonim(y):
Ethyl succinyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOCH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-855-9
MDL number:
Assay:
94%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
94%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChI key
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate was used in the synthesis of:
  • polymer-supported bifunctional catalyst
  • succinimidyl ester of benzo(a)pyrene
  • succinate prodrugs of curcuminoids
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)