Kluczowe dokumenty
BR90252
BRAND® ETFE beaker with spout, low form
volume 400 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Plastics
Wybierz wielkość
1 EA
173,00 zł
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
173,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ETFE
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 90252
pojemność
400 mL
Opis ogólny
Wykonana z wysokiej jakości ETFE (etylenu-tetrafluoroetylenu), ta półprzezroczysta zlewka oferuje doskonałą odporność chemiczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do przenoszenia różnych substancji w warunkach laboratoryjnych. Niski kształt zapewnia stabilność i łatwość użytkowania, umożliwiając skuteczne mieszanie i nalewanie płynów. Wyraźnie zaznaczone podziałki ułatwiają dokładne odmierzanie płynów, zapewniając precyzję w eksperymentach i recepturach. Obręcz z wypustkami zwiększa wytrzymałość i zapewnia wygodny uchwyt, dzięki czemu obsługa jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)