Kluczowe dokumenty
BR782891
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade plus
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
transparent wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
single packed
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
producent / nazwa handlowa
BRAND 782891
rozmiar
6 well
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
Opis ogólny
PS. Powierzchnia cellGrade plus, sterylna, hydrofilowa z różnymi grupami chemicznymi, takimi jak grupy karboksylowe i hydroksylowe, które są swobodnie dostępne. Pokrywa z pierścieniami kondensacyjnymi. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami norm ANSI/SLAS 1 i 4.BIO-CERT® JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Cechy i korzyści
  • Optymalny wzrost komórek dzięki powierzchni cellGrade plus
  • Boczny dostęp do studzienki ułatwia pipetowanie i usuwanie szkiełek nakrywkowych
  • Idealne pozycjonowanie wkładki BRANDplates®
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)