Merck
BR782720
BRAND® 12-well Cell Culture Insert, PC-membrane
pore size 0.4 μm, pack of 48 pieces
Wybierz wielkość
48 EA
1586,50 zł
1586,50 zł
Cena katalogowa1670,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1586,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
1586,50 zł
Cena katalogowa1670,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PC membrane
opakowanie
pack of 48 pieces
producent / nazwa handlowa
BRAND 782720
rozmiar
(12 well)
wielkość porów
0.4 μm
Opis ogólny
BRAND Insert 2in1 to wkładka do hodowli komórkowej używana do produkcji modeli skóry, hodowli nabłonka 3D, analiz chemotaksji, testów transmigracji, badań transportu i polaryzacji i wielu innych.
W wielu zadaniach związanych z hodowlą komórkową lub przy zmianie pozycji ze stojącej na wiszącą można nadal używać obecnych płytek do hodowli komórkowej, oszczędzając dodatkowe etapy walidacji. Dzięki nóżkom i haczykom można ustawić płytkę BRAND Insert 2in1 w dowolnej pozycji.
Dzięki białkowej strukturze powierzchnia cellGrade plus zapewnia optymalne warunki do hodowli pierwotnych keratynocytów i wielu innych typów komórek.
Dzięki praktycznym wielopakom odpowiednia liczba płytek jest zawsze pod ręką. Można je otwierać rząd po rzędzie, dzięki czemu pozostałe wkładki pozostają sterylne. Oprócz praktycznych korzyści, zmniejsza to również ilość odpadów.
Przegląd
  • Używanie w pozycji wiszącej lub stojącej
  • Działa ze wszystkimi popularnymi 6-, 12- lub 24-dołkowymi płytkami wielodołkowymi
  • Nadaje się do hodowli komórkowych 2D i 3D
  • Powierzchnia: cellGrade plus
  • Poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10-6
  • Membrana PC lub PET
  • Wielkość porów: od 0,4 μm do 8,0 μm
  • Pakowane pojedynczo lub w praktycznych wielopakach
Cechy i korzyści
  • Wkładki mogą być używane w pozycji wiszącej lub stojącej
  • Do płytek 24-, 12- i 6-dołkowych lub szalek hodowlanych
  • Zapewniają jednolity i kontrolowany wzrost komórek dzięki obróbce powierzchni, bez powłok
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The BRAND® Insert 2in1 cell culture insert supports the cultivation of Reconstructed Human Epidermis used for skin corrosion tests.