BR781988
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonim(y):
Hodowla tkankowa, cellGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781988
rozmiar
120 μL
384 wells
pojemność robocza
120 μL
kolor
white, with transparent bottom
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)