Kluczowe dokumenty
BR781782
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, hydroGrade
Wybierz wielkość
100 EA
950,00 zł
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (U-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781782
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
Do immobilizacji cząsteczek hydrofilowych. Silnie hydrofilowa, o wysokim powinowactwie do cząsteczek hydrofilowych, takich jak glikoproteiny i peptydy, przeciwciała z przeważającymi regionami hydrofilowymi i kwasy nukleinowe. Alternatywa dla powierzchni immunoGrade podczas wykonywania testów w fazie stałej. Alternatywa dla jednorodnych testów z cząsteczkami hydrofobowymi, które pozostają w roztworze. PS, niesterylna.1179 CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)