Kluczowe dokumenty
BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
Synonim(y):
Trays
Wybierz wielkość
1 EA
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
225,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC
Właściwości
for small volume pipettes, nine oblong dividers
producent / nazwa handlowa
BRAND 768515
dł. × szer. × wys.
355 mm × 300 mm × 45 mm
Opis ogólny
Taca na pipety BRAND® jest wykonana z wytrzymałego PVC i została zaprojektowana jako wydajny organizer do szuflady na pipety z podziałką i pipety z bańką.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)