Kluczowe dokumenty
BR718020
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Thoma pattern
with clips, double ruled
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Cell culture, Counting Chambers, Thoma
Wybierz wielkość
1 EA
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
315,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
with clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 718020
dołki
1
Opis ogólny
Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.Rulings correspond to the central large square of the Neubauer chamber. The mini squares have an area of 0.0025 mm² each. Since the outer large squares are not completed, the Thoma chamber is only used for counting thrombocytes and erythrocytes.
Cechy i korzyści
• BLAUBRAND® quality• Outstanding measurement precision• 100% certified quality
Opakowanie
1 counting chamber, complete with 2 haemacytometer cover glasses, in transparent plastic box.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)