Merck
BR705329
BRAND® Transferpette® electronic pipette, single channel
AC/DC input 230 V AC, Australian plug, volume 0.5-10 μL
Synonim(y):
Air displacement pipettes, Air interface pipettes, Microliter pipettes, Pipettes, Piston-operated pipettes, Single channel pipettes, Transferpette® electronic
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Produkt BR705329 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
accuracy± 0.1 μL
accuracy± 1%
electronic
single-channel
± 0.04 μL Coefficient of variation
± 0.40% Coefficient of variation
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705329
pojemność
0.5-10 μL
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
Pipety elektroniczne Transferpette łączą w sobie sprawdzone na całym świecie właściwości mechanicznych pipet pneumatycznych firmy BRAND z zaletami urządzenia elektronicznego.
Cechy:
Trzon pipety można odkręcić i jest on całkowicie autoklawowalny (121 °C).
Pięć wygodnych programów: pipetowanie, pipetowanie wsteczne, mieszanie, elektroforeza żelowa i dozowanie.
Łatwa kalibracja - technika umożliwiająca szybką regulację urządzenia Transferpette electronic bez użycia narzędzi.
Ograniczenia użytkowania:
Urządzenie Transferpette electronic jest przeznaczone do pipetowania cieczy z uwzględnieniem następujących ograniczeń:
Temperatura urządzenia i roztworu powinna wynosić od 15 °C do 40 °C (od 59 °F do 104 °F). W przypadku stosowania w temperaturach wykraczających poza ten zakres należy skonsultować się z producentem.
Ciśnienie pary do 500 mbar
Lepkość: 260 mPa s (260 cps)
Cechy i korzyści
  • Ergonomiczna, poręczna konstrukcja
  • Przejrzysta i intuicyjna obsługa
  • Do 4000 cykli pipetowania na jednym ładowaniu
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)